Learn More
Fluvoxketone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluvoxketone |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3 |
| Peso formulazione | 260.1024 |