Descrizione
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Specifica
Specifica
| Antigene | FMC63 scFv |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | Y45 |
| Coniugato | PE |
| Specie ospite | Human (HEK293) |
| Quantità | 25 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| Content And Storage | -20°C, aviod light |
| Isotype | IgG1 |