Learn More
Novus Biologicals™ FMN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18532564 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18532564 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18532564 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00342184T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio FMN1
Sinonimo DKFZp686C2281, DKFZp686G2387, FLJ45135, FMNLimb deformity protein homolog, formin (limb deformity), formin 1, formin-1, LDDKFZP686C2281, MGC125288, MGC125289
Simbolo del gene FMN1