Learn More
Fmoc-1,6-diaminohexane, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
Codice prodotto. 16480976
Marca: Medchem Express HY103664
MedChemExpress Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-1,6-diaminohexane
CAS 166410-37-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26N2O2
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 150 mg/mL (443.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCCCCCN
Molecular Weight (g/mol) 338.44
Peso formulazione 338.44
Percent Purity 98.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.