Learn More
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine, TRC
Codice prodotto. 30179444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179444 25 g 25g
30179220 1 g 1g
30178939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF62505025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138774-94-4
Formula molecolare C28 H23 N O4
Molecular Weight (g/mol) 437.49
Sinonimo (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
IUPAC Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
InChI Formula InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Quantità 25 g
Peso formulazione 437.163
Shipping Condition Room Temperature