Learn More
FMOC-Cys(tBu)-OH, 98%
Codice prodotto. 10656470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656470 5 g Bottiglia in vetro 5g
10372590 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431270050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67436-13-9 | C22H25NO4S | 399.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67436-13-9
Formula molecolare C22H25NO4S
Molecular Weight (g/mol) 399.51
Numero MDL MFCD00037130
InChI Key IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Sinonimo fmoc-cys tbu-oh, fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, fmoc-s-t-butyl-l-cysteine, n-fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butylthio propanoic acid, fmoc-r-2-amino-3-s-t-butylthio butanoic acid, 2r-3-tert-butylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1716, pubchem19015, fmoc-cys but-oh
PubChem CID 7009544
IUPAC Name (2R)-3-tert-butylsulfanyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifica
Materiale o nome chimico FMOC-Cys(tBu)-OH
Punto di fusione 137.1°C to 138.4°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica -21.0° to -23.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Peso formulazione 399.51
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder