Learn More
Fmoc-D-Gln(Trt)-OH, TRC
Codice prodotto. 30179612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179612 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179612 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF680028100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-D-Gln(Trt)-OH
CAS 200623-62-7
Formula molecolare C35 H28 N4 O5
Sinonimo N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(triphenylmethyl)-D-glutamine;
InChI Formula InChI=1S/C35H28N4O5/c1-35-31(43-3)23(37(2)34(42)18-11-5-4-6-12-18)17-24(44-35)38-21-15-9-7-13-19(21)25-27-28(33(41)36-32(27)40)26-20-14-8-10-16-22(20)39(35)30(26)29(25)38/h4-16,23-24,31H,17H2,1-3H3,(H,36,40,41)/t23-,24+,31-,35-/m0/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](C[C@H]2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
IUPAC Name N-[(2S,3S,4S,6R)-3-methoxy-2-methyl-16,18-dioxo-29-oxa-1,7,17-triazaoctacyclo[12.12.2.12,6.07,28.08,13.015,19.020,27.021,26]nonacosa-8(13),9,11,14,19,21(26),22,24,27-nonaen-4-yl]-N-methylbenzamide
Molecular Weight (g/mol) 584.621
Quantità 100 mg
Peso formulazione 584.206
Shipping Condition Room Temperature