Learn More
Fmoc-Dab(Boc)-OH, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fmoc-Dab(Boc)-OH |
| CAS | 125238-99-5 |
| Formula molecolare | C24 H26 N2 O6 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (S)-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-[[[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]butanoic acid, (S)-2-[[(9-Fluorenylmethoxy)carbonyl]amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, (S)-2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.49 |
| Peso formulazione | 440.1347 |