Learn More
FMOC isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11955761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11955761 5 g 5g
11945761 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11955761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438660050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 199915-38-3 | Molecular Formula: C16H11NO2S | Molecular Weight: 281.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 199915-38-3
Formula molecolare C16H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 281.34
InChI Key DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fmoc isothiocyanate, fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-carbothioylcarbamate, n-fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethyl isothiocyanatoformate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, fmoc isothiocyanate chn, fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl isothiocyanate
PubChem CID 4154759
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulfanylidenemethylidene)carbamate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico FMOC isothiocyanate
Punto di fusione 44.0°C to 45.0°C
Colore Yellow to Brown
Analisi elementare 65.6 to 71.0 % (C) 4.8 to 5.2 % (N)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 5 g
Peso formulazione 281.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FMOC isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.