Learn More
Fmoc-L-allylglycine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fmoc-L-allylglycine |
| CAS | 146549-21-5 |
| Formula molecolare | C20 H19 N O4 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC Name | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.37 |
| Peso formulazione | 337.1314 |