Learn More
FMOC-L-arginine(PMC), 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 439870010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 119831-72-0 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11956871
  • 41.09€ / 1g
Spedizione stimata: 24-06-2021
Identificatori chimici
119831-72-0
662.80
QTWZCODKTSUZJN-UHFFFAOYNA-N
3010429
CC1=C2OC(C)(C)CCC2=C(C)C(=C1C)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
C35H42N4O7S
MFCD00065618,MFCD00065619
fmoc-arg pmc-oh, o-2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl-l-arginine, fmoc-l-arg pmc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, fmoc-arg pmc, fmoc-arg pmc oh, ambotzfaa1351, n,a-fmoc-n, o-pmc-l-arginine, n-,a-fmoc-n-, o-2,2,5,7,8-pentamethylchroman
(2S)-5-[[amino-[(2,2,5,7,8-pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-yl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
Specifica
(1mmol in 1mL DMF) clear, colorless
Authentic
-4.5
108°C to 109°C
119831-72-0
C35H42N4O7S
fmoc-arg pmc-oh, o-2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl-l-arginine, fmoc-l-arg pmc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, fmoc-arg pmc, fmoc-arg pmc oh, ambotzfaa1351, n,a-fmoc-n, o-pmc-l-arginine, n-,a-fmoc-n-, o-2,2,5,7,8-pentamethylchroman
CC1=C2OC(C)(C)CCC2=C(C)C(=C1C)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
662.80
662.81
95%
FMOC-L-Arginine(PMC)
Glass Bottle
White
1g
94% min. (HPLC)
MFCD00065618,MFCD00065619
QTWZCODKTSUZJN-UHFFFAOYNA-N
(2S)-5-[[amino-[(2,2,5,7,8-pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-yl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
3010429
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Fmoc-L-Arginine(Pmc)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati