Learn More
FMOC-L-Isoleucine, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | FMOC-L-Isoleucine |
Punto di fusione | 146°C to 149°C |
Nota nome | 99% |
CAS | 71989-23-6 |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Formula molecolare | C21H23NO4 |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Formula lineare | FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)C2H5 |
Numero MDL | MFCD00037125 |