Learn More
FMOC-L-Norleucine, 98%
Codice prodotto. 11965571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11965571 1 g 1g
11975571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11965571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 77284-32-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77284-32-3
Formula molecolare C21H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 353.42
Numero MDL MFCD00037537
InChI Key VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Sinonimo fmoc-nle-oh, fmoc-l-norleucine, n-fmoc-l-norleucine, s-2-fmoc-amino caproic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-hexanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-norleucine, fmocnleoh, fmoc-nle
PubChem CID 7009636
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico FMOC-L-Norleucine
Punto di fusione 138°C to 142°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica -19
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Peso formulazione 353.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FMOC-L-Norleucine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.