Learn More
Fmoc-l-propargylglycine, TRC
Codice prodotto. 30406691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF8610301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-L-Propargylglycine
CAS 198561-07-8
Formula molecolare C20 H17 N O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ynoic acid
Molecular Weight (g/mol) 335.35
Peso formulazione 335.1158