Learn More
Fmoc-N-Me-Ala-OH, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499326
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Codice prodotto. 16499326
Marca: Medchem Express HYW008235
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-N-Me-Ala-OH
CAS 84000-07-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19NO4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (307.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 325.36
Peso formulazione 325.36
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.