Learn More
Fmoc-N-Me-Ile-OH, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16469336
Marca: Medchem Express HYW008555
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-N-Me-Ile-OH
CAS 138775-22-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25NO4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (136.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]([C@@H](C)CC)(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 367.44
Peso formulazione 367.44
Percent Purity 98.15%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.