Learn More
Fmoc-N-Me-Leu-OH, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW008558
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-N-Me-Leu-OH
CAS 103478-62-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25NO4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (272.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O)C
Molecular Weight (g/mol) 367.44
Peso formulazione 367.44
Percent Purity 96.71%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only