Learn More
FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10696271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10696271 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10696271 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265330010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
CAS 71989-35-0
Punto di fusione 131.0°C to 134.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C23H27NO5
Formula lineare FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)OC(CH3)3
Numero MDL MFCD00077075
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica + 16.00 (24.00°C c=1,EtOAc)
Rotazione specifica + 16.00
Sinonimo fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
InChI Key LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
IUPAC Name (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 397.47
PubChem CID 6364643
Peso formulazione 397.45
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Fluffy Crystalline Powder