Learn More
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Codice prodotto. 16463967
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16463967 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY41189
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Specifica
Purezza 95.87%
CAS 863971-53-3
Content And Storage -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Peso molecolare 766.8 g/mol
Product Type Linker
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (52.16 mM)