Learn More
Fmoc-valine, TRC
Codice prodotto. 30391433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391433 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF680000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fmoc-valine
CAS 68858-20-8
Formula molecolare C20H21NO4
Quantità 100 g
Sinonimo N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-Fmoc-valine, 125: PN: WO2004099237 PAGE: 36 claimed protein, 221: PN: US20070042401 PAGE: 29 claimed protein, 912: PN: WO2006135786 PAGE: 59 claimed protein, FMOC-L-valine, Fmoc-L-Val-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, NSC 334304
InChI Formula InChI=1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 339.39
Peso formulazione 339.1471