Learn More
Sartorius™ FN 4 Chromatography Paper
Codice prodotto. 10138581 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10138581 580 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10138581 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore FT2504580600N
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Specifica
Formato Sheet
Grado FN 4
Materiale Cotton Linters
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) 580 mm
Tecnica Chromatography