Descrizione
- Capacità elevata e sistema di controllo dell’erogazione per evitare un uso eccessivo di sapone
Specifica
Specifica
| Product Type | Skin Cleanser |
| Colore | Pink |
| Forma | Foam |
| Dimensioni (L x P x A) | 235 x 184 x 224 mm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S34 Dispensers |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.330 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Imballaggio | Plastic Bag |
| Vedi altri risultati |