Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma
Codice prodotto. 11522563 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25mm
38 mm
50 mm
Size:
25 x 50 mm
38 x 50mm
50 x 50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Size Dimensione della confezione
11522563 50 mm 50 x 50mm pezzi 100
11512563 38 mm 38 x 50mm pezzi 100
11502563 25mm 25 x 50 mm pezzi 100
10214534 25mm 25 x 50 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11522563
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Pratico metodo alternativo ai tamponi di cotone per la chiusura di fiasche e fiale di terreno sterile.
  • Used for microbiology applications
  • During storage of media, it is preferable to cover the stoppers with aluminum foil to avoid dust contamination on removal
  • Shrinkage will occur after continued use following autoclaving, but this is dependent purely on application
  • To eliminate the possibility of obstructing the flow of air into the media container, care should be taken not to crease the stoppers on fitting
Specifications
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità Confezione da 100
Size 50 x 50mm
Colore White
Materiale Schiuma
Product Type Tappo