Learn More
OHAUS™ Foam Test Tube Rack
Codice prodotto. 15712659 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 mm Tubes
12 mm Tubes
13 mm Tubes
15 x 50 mL Tubes
16 mm Tubes
25 mm Tubes
Colore:
Blue
Gray
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Colore Dimensione della confezione
15712659 12 mm Tubes Blue Pezzo
15702659 10 mm Tubes Gray Pezzo
15722659 13 mm Tubes Yellow Pezzo
15732659 16 mm Tubes Green Pezzo
15752659 25 mm Tubes White Pezzo
15742659 15 x 50 mL Tubes Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15712659 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.20€
    29.29€ / pezzi 1
    Risparmia 10.91€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
OHAUS™ Foam Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of foam
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12 mm Tubes
Dimensioni provetta 12 mm
Product Type Test Tube Rack
Materiale Foam
Dimensioni (L x P) 140 x 241 mm
Colore Blue
Descrizione 12 mm Tube Rack, Blue
N. di posizioni 50