Learn More
Cole-Parmer™ Foam-Tipped Short Glassware Brush
Codice prodotto. 15798619 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
13 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15798619 13 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15798619 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 8455214
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Foam-Tipped Short Glassware Brush - Excellent for all wide mouth bottles, culture, volumetric graduated, filtering and many other kinds of long flasks, jugs and cylinders. Brushes are tough, yet non-abrasive, and dishwasher safe. It works equally well on both plastic and glass bottles. Use with hot water. No detergents needed.
  • Ergonomically designed wide, flat handles - makes for easy rotating of brush
  • Polypropylene and foam bristles, wire and plastic handle
  • Non-abrasive
  • No detergents needed
  • Dishwasher safe
Specifica
Materiale maniglia Wire, Plastic
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning glass and plastic bottles, culture flasks, volumetric flasks, filter flasks etc., jugs and cylinders
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 13 in.
Larghezza setole (sistema imperiale) 2 in.