Learn More
Foamtec ScrubWRIGHT™ Chamber Cleaning Tool
For cleaning small, hard to reach areas
dietro preventivo
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Materiale | Grana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Materiale | Grana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15396047
|
Foamtec
FTPEN-1 |
For scrubbing hard-to-reach areas, tight corners | Plastic | — |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Descrizione
- Removes deposition from areas critical to process
- Prevents unwanted flaking
- High impact plastic w/spring-tensioned attachment mechanism
- Interchangeable belt-shaped
- Spring adjustable for easy mounting and rotation
- Minimizes tool wear
- For polishing stains, scratches and process-induced residue from scratch sensitive surfaces