Learn More
Foamtec UltraMOP™ III Mops
Bump-Proof™ wrap-around snag-resistant fabric design for disinfecting ISO Class 1 clean room
Marca:  Foamtec FS700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15261818
  • dietro preventivo / pezzi 32
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Eliminates rollover and abrasion-related particles
  • Enables smooth, skip-free motion, enhancing disinfectant laydown
  • Compatible with gamma, autoclave and EtO sterilization methods
Specifica
Specifica
Foam Mop
Sterile
Polyurethane Foam
8.5 in.
4.12 in.