Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17715299 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Fastening Type:
Earloops
Headband
Ties
Colore:
Blue
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Fastening Type Colore unitSize
17715299 Ties Green pezzi 500
17725299 Headband Blue pezzi 500
17735299 Headband Green pezzi 500
17745299 Earloops Green pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17715299 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore S1461AD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
  • Sterile cleanroom face masks
  • Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
  • Fastening Types: Earloops, Ties, or Headband
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore Green
Fastening Type Ties
Materiale SMS
Size Large
Sterilità Sterile
Dimensioni (L x P) 7 x 4 in.
Stile Pleated
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Monouso Single-use
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Modello S-1461
Quantità confezione 500/Case
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm