Learn More
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
- Compatible with 5-30 mL test tubes
- Polypropylene racks ship flat in one piece
- Easy-to-assemble, simply fold and snap together
- Open design allows samples to be incubated at the same temperature
- Rack design is optimized for tube stability
- Can be used in water baths
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fold and Snap Tube Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Tubes (5 to 30 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 60 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Test Tube Holding |
| Vedi altri risultati |