Learn More
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16273812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
40
60
90
Colore:
Blue
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Colore Dimensione della confezione
16273812 90 Red Pezzo
16223812 40 Blue Pezzo
16233812 40 Red Pezzo
16243812 40 White Pezzo
16253812 40 Yellow Pezzo
16203822 60 Blue Pezzo
16213822 60 Red Pezzo
16223822 60 White Pezzo
16263812 90 Blue Pezzo
16283812 90 White Pezzo
16293812 90 Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 16273812 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS243073R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.05€
    11.79€ / pezzi 1
    Risparmia 1.26€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fold and Snap Tube Racks is an economical and durable solution for storing test tubes.
  • Compatible with 5-30 mL test tubes
  • Polypropylene racks ship flat in one piece
  • Easy-to-assemble, simply fold and snap together
  • Open design allows samples to be incubated at the same temperature
  • Rack design is optimized for tube stability
  • Can be used in water baths
  • Autoclavable
Specifica
Descrizione Fold and Snap Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Capacità Tubes (5 to 30 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 90
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Test Tube Holding
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Size 9.6 x 4.1 x 2.4 in.
Dimensioni (L x P x A) 9.6 x 4.1 x 2.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 13 mm
Peso (sistema imperiale) 0.35 lb.
Product Type Tube Rack
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 6.3 cm
Matrice 6 x 15
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm