Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Asciugamani ripiegati
Codice prodotto. 10771283
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25 x 21 cm
Strato:
A 2 veli
Dimensione della confezione:
pezzi 3200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Strato Dimensione della confezione
10771283 25 x 21 cm A 2 veli pezzi 3200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10771283 Fornitore ZVG Zellstoff Vertrieb™ N. del fornitore 1542204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.85€
    31.25€ / pezzi 3200
    Risparmia 5.60€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Use ZVG Zellstoff Vertrieb™ Folded Towels in either 2-ply or 3-ply folded paper forms. They are available in various sizes, quantities and colors as well.
  • ZetForm™l paper towel system
  • Various colors
  • Various thicknesses
Specifications
Product Type Salviette ripiegate
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema metrico) 21 cm
Materiale Paper
Dimensioni (L x P) 25 x 21 cm
Strato A 2 veli