Learn More
MULTIROIR Carrello posteriore pieghevole
Codice prodotto. 17256850
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
250/300 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
17256850 250/300 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17256850 Fornitore MULTIROIR N. del fornitore 65022
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Carrello posteriore pieghevole
  • Top in PP rinforzato di 35 mm di spessore
  • Roulette silenziose. A00 mm
  • 2 ruote fisse
  • 2 ruote girevoli con freno
  • Capacità di carico di 250/300 kg
  • Colore nero
  • Piccolo modello ideale per contenitori Europe 600 x 400
  • Viene smontato, facile da assemblare
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 250/300 kg
Colore Black
Dimensioni (L x P) 74 x 50 cm
Da utilizzare con (applicazione) Transport All Types of Products
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 600 x 400 Europe Containers
Peso (sistema metrico) 250 kg