Learn More
Thermo Scientific Chemicals Folic acid, 97%, pure
Codice prodotto. 10563001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10563001
Marca: Thermo Scientific Chemicals 216630100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-30-3
Formula molecolare C19H19N7O6
Molecular Weight (g/mol) 441.4
Numero MDL MFCD00079305
InChI Key OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinonimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC Name (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Specifica
Materiale o nome chimico Folic acid
Nota nome Pure
Punto di fusione 250.0°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 4248
Condizione di rotazione specifica + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotazione specifica + 20.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Peso formulazione 441.4
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder