Learn More
Folic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 16409647
Marca: Medchem Express HY16637
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Folic acid (Vitamin B9) is a orally active essential nutrient from the B complex group of vitamins. Folic acid shows antidepressant-like effect. Folic acid sodium reduces the risk of neonatal neural tube defects. Folic acid can be used to the treatment of megaloblastic and macrocytic anemias due to folic deficiency.
Folic acid (Vitamin B9) is a orally active essential nutrient from the B complex group of vitamins. Folic acid shows antidepressant-like effect. Folic acid sodium reduces the risk of neonatal neural tube defects. Folic acid can be used to the treatment of megaloblastic and macrocytic anemias due to folic deficiency.
Specifica
Materiale o nome chimico Folic acid
CAS 59-30-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19N7O6
Quantità 5 g
Sinonimo Vitamin B9 Vitamin M
Informazioni di solubilità 1M NaOH : 100 mg/mL (226.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (75.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2=CN=C3N=C(N)NC(C3=N2)=O)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 441.4
Peso formulazione 441.4
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.