Learn More
Folinic acid calcium, MedChemExpress
Descrizione
Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Folinic acid calcium |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1492-18-8 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H21CaN7O7 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Leucovorin calcium Calcium folinate |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (97.75 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only