Learn More
Folinic acid, calcium salt pentahydrate, 95.0-105.0%
Codice prodotto. 10411081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10411081 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10751311 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 230312500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6035-45-6
Formula molecolare C20H21CaN7O7·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 601.58
Numero MDL MFCD00149465
InChI Key NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
IUPAC Name calcium;4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoate;pentahydrate
SMILES C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Nota nome 95.0-105.0%
Punto di fusione 240.0°C to 250.0°C
Colore White-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 4249
Rotazione specifica + 14.30
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 601.58
Percent Purity 95 to 105%
Forma fisica Powder