Learn More
Folinic acid calcium salt pentahydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498076
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498076 100 mg 100mg
16422006 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498076 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0080100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifica
Materiale o nome chimico Folinic acid calcium salt pentahydrate
Forma fisica Solid
CAS 6035-45-6
Colore Light Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H31CaN7O12
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Leucovorin calcium salt pentahydrate
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (16.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=CN1C(C2=O)=C(NC(N)=N2)NCC1CNC3=CC=C(C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)=O)C=C3.O.O.O.O.[Ca+2].O
Molecular Weight (g/mol) 601.58
Peso formulazione 601.58
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only