Learn More
Folinic Acid Calcium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium Folinate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 511.1128 |
| Percent Purity | >95% |