missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Follistatin Antibody (FST/4281), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18578452 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18578452 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18578452 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308813AF594

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Follistatin Monoclonal antibody specifically detects Follistatin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Follistatin
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone FST/4281
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene follistatin, follistatin isoform FST317, FSActivin-binding protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Raised to human Follistatin (Fst) 288 and recognizes both human Fst 288 and 315 (Uniprot: P19883)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10468
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.