missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 11167 |
| Specie | Human |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-1095 |
| Alias gene | FLJ50214, follistatin-like 1, Follistatin-like protein 1, follistatin-related protein 1, FRPFLJ52277, FSL1 |
| Simbolo del gene | FSTL1 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Cardiovascular Biology |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?