Learn More
Folpet 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Folpet |
| CAS | 133-07-3 |
| Nomi componenti o analita | Folpet |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H4 Cl3 N O2 S |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Vedi altri risultati |