Learn More
Folpet, TRC
Codice prodotto. 17961195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961195 25 g 25g
17924415 10 g 10g
17952375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17961195 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF40200025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133-07-3
Formula molecolare C9 H4 Cl3 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 296.56
Sinonimo 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
IUPAC Name 2-(trichloromethylsulfanyl)isoindole-1,3-dione
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Folpet
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Peso formulazione 294.9028
Percent Purity >95%