Learn More
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11338496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338496 25 g 25g
11328496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11338496 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17548.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is used in applications include pump and compressor cleaning, degreasing, dewatering, vapor blanketing, flash point reduction, and trace residue elimination. It acts as a diluent in the application of more viscous PFPE fluids and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69991-67-9
Formula molecolare C3F6
Molecular Weight (g/mol) 150.023
Numero MDL MFCD01323324
InChI Key HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene
PubChem CID 8302
IUPAC Name 1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-ene
SMILES C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Fomblin YR-1800
Densità 1.92
Informazioni di solubilità Difficult to mix in water.
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.304