Learn More
Fomepizole, TRC
Codice prodotto. 30401761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401761 5 g
30398962 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 30401761 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCF6804005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7554-65-6
Formula molecolare C4 H6 N2
Molecular Weight (g/mol) 82.1
Sinonimo 1H-Pyrazole, 4-methyl-, Pyrazole, 4-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-1H-pyrazole, 4-MP, 4-Methylpyrazole, Antizol, Fomepizole
IUPAC Name 4-methyl-1H-pyrazole
SMILES Cc1cn[nH]c1
Specifications
Materiale o nome chimico Fomepizole
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Peso formulazione 82.0531