Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Codice prodotto. 17958551
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1200 x 120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17958551 600 x 400 x 120 mm Pezzo
17918571 800 x 1200 x 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17958551 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G052262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.15€
    106.52€ / pezzi 1
    Risparmia 55.63€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
  • Food contact certified plastic pallet.
  • Ideal for equipping preparation area cold rooms.
  • Load capacity when stationary: 600 kg
  • Load capacity in motion: 400 kg
  • Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Specifica
Product Type Aero Tote Pallet
Colore Black
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Dimensioni (L x P x A) 600 x 400 x 120 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm