Learn More
Gilac™ Food Contact Container with Black Handles
Codice prodotto. 17918411
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17918411 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17918411 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G030621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.68€
    64.63€ / pezzi 1
    Risparmia 33.05€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Food Contact Container with Black Handles is easy to manipulate thanks to its handles.
  • Round 50 L food container with handles.
  • Lid available as an option.
Specifica
Product Type Food Container
Materiale Polyethylene
Colore White
Forma Round
Volume (sistema imperiale) 13.2 gal.
Volume (sistema metrico) 50 L