Learn More
Gilac™ Food Specimen Containers with Lids
Codice prodotto. 17958671
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
8 L
Quantità:
5 Pk.
7 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
17958671 3 L 5 Pk. Pezzo
17958821 3 L 7 Pk. Pezzo
17948851 8 L 5 Pk. Pezzo
17918531 8 L 7 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17958671 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G160450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.39€
    51.85€ / pezzi 1
    Risparmia 26.54€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Food Specimen Containers with Lids are designed especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards. Markings do not wash off, even in the machine.
  • Pack of food specimen containers.
  • Containers especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards.
  • Markings do not wash off, even in the machine.
Specifica
Product Type HACCP Food Container
Materiale HDPE
Capacità (sistema imperiale) 0.8 gal.
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore Assorted
Altezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Quantità 5 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm