Learn More
Gilac™ Food Specimen Containers with Lids
Codice prodotto. 17958821
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
8 L
Quantità:
5 Pk.
7 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
17958821 3 L 7 Pk. Pezzo
17958671 3 L 5 Pk. Pezzo
17948851 8 L 5 Pk. Pezzo
17918531 8 L 7 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17958821 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G160470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.71€
    72.60€ / pezzi 1
    Risparmia 37.11€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Food Specimen Containers with Lids are designed especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards. Markings do not wash off, even in the machine.
  • Pack of food specimen containers.
  • Containers especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards.
  • Markings do not wash off, even in the machine.
Specifica
Product Type HACCP Food Container
Materiale HDPE
Capacità (sistema imperiale) 0.8 gal.
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore Assorted
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Quantità 7 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm