Descrizione
- Immersion tube can be steplessly adjusted to the barrel depth
- For barrels up to 220 L
- Suitable for steel barrels with G 2 in. thread
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Solvents, Foot-Operated |
| Portata | 20 L/min. |
| Include | Thread Connector 2 in., Discharge hose and stopcock |
| Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) | 0.51 in. |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 13 mm |
| Peso (sistema metrico) | 4.3975 kg |
| Profondità (sistema metrico) | 95 cm |
| Pump Tube Length | 95 cm |
| Resistance Properties | Solvents |
| Certificazione/Conformità | Explosion Categories IIA, IIB and IIC, for use in Ex protection zone 0 and 1 |
| Vedi altri risultati |