Learn More
Heidolph™ Foot Pedal
Codice prodotto. 10791673 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Foot Pedal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10791673
Marca: Heidolph™ 5261410000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with specific Hei-FLOW models
Per accensione e spegnimento. Per:
  • Hei-FLOW Expert 120
  • Hei-FLOW Expert 600
  • Hei-FLOW Ultimate 120
  • Hei-FLOW Ultimate 600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For starting and stopping specific Hei-FLOW models
Da utilizzare con Hei-FLOW Expert 120, Hei-FLOW Expert 600, Hei-FLOW Ultimate 120, Hei-FLOW Ultimate 600
Tipo Foot Pedal